(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR945542-1G OR945542-500MG OR945542-5G
APOSOR945542-1GEA 263 EUR
APOSOR945542-1G APOSOR945542-500MG APOSOR945542-5G
(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine 97%
(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09756517
CAS nummer: 288086-98-6