Methyl 1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR945550-1G OR945550-250MG
APOSOR945550-1GEA 450 EUR
APOSOR945550-1G APOSOR945550-250MG
Methyl 1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl 1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13174882
CAS nummer: 119458-46-7