1-Methyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9458-1G OR9458-250MG OR9458-5G
APOSOR9458-1GEA 68.7 EUR
APOSOR9458-1G APOSOR9458-250MG APOSOR9458-5G
1-Methyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
1-Methyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Formule: C₉H₉NO₃S
Smeltpunt: 117…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067994
CAS nummer: 7117-31-9