tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR945903-1G OR945903-250MG
APOSOR945903-1GEA 438 EUR
APOSOR945903-1G APOSOR945903-250MG
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate
Formule: C₇H₁₄O₄S
MW: 194.249 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19632339
CAS nummer: 70018-13-2