5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR945918-1G OR945918-250MG
APOSOR945918-1GEA 847 EUR
APOSOR945918-1G APOSOR945918-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00223741
CAS nummer: 74840-47-4