5-Methyl-D-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946064-1G OR946064-250MG OR946064-500MG
APOSOR946064-1GEA 876 EUR
APOSOR946064-1G APOSOR946064-250MG APOSOR946064-500MG
5-Methyl-D-tryptophan 97%
5-Methyl-D-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09841957
CAS nummer: 99295-79-1