2-Chloro-7-iodo-5-methyl-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946102-100MG OR946102-1G
APOSOR946102-100MGEA 289 EUR
APOSOR946102-100MG APOSOR946102-1G
2-Chloro-7-iodo-5-methyl-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine ≥98%
2-Chloro-7-iodo-5-methyl-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₇H₅ClIN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19689071
CAS nummer: 1152475-62-1