2-Hydroxy-9-methyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946197-1G OR946197-5G
APOSOR946197-1GEA 227 EUR
APOSOR946197-1G APOSOR946197-5G
2-Hydroxy-9-methyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 95%
2-Hydroxy-9-methyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00749757
CAS nummer: 17326-09-9