2,6-Dimethylisonicotinaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946275-1G OR946275-250MG
APOSOR946275-1GEA 269 EUR
APOSOR946275-1G APOSOR946275-250MG
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde 95%
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde
Formule: C₈H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410687
CAS nummer: 18206-06-9