5-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946342-1G OR946342-5G
APOSOR946342-1GEA 210 EUR
APOSOR946342-1G APOSOR946342-5G
5-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
5-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formule: C₇H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999136
CAS nummer: 73498-24-5