4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946358-10G OR946358-1G OR946358-5G
APOSOR946358-10GEA 651 EUR
APOSOR946358-10G APOSOR946358-1G APOSOR946358-5G
4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11208368
CAS nummer: 852157-71-2