3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946373-10G OR946373-1G OR946373-5G
APOSOR946373-10GEA 760 EUR
APOSOR946373-10G APOSOR946373-1G APOSOR946373-5G
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11208394
CAS nummer: 442910-26-1