1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946391-1G OR946391-5G
APOSOR946391-1GEA 184 EUR
APOSOR946391-1G APOSOR946391-5G
1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene 98%
1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene
Formule: C₁₁H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26386335
CAS nummer: 833460-92-7