3-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946392-1G OR946392-5G
APOSOR946392-1GEA 220 EUR
APOSOR946392-1G APOSOR946392-5G
3-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
3-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09931537
CAS nummer: 1016701-33-9