4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9464-1G OR9464-5G
APOSOR9464-1GEA 125 EUR
APOSOR9464-1G APOSOR9464-5G
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₅
Smeltpunt: 145…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235079
CAS nummer: 282116-97-6