2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946450-10G OR946450-1G OR946450-5G
APOSOR946450-10GEA 505 EUR
APOSOR946450-10G APOSOR946450-1G APOSOR946450-5G
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06408851
CAS nummer: 75438-12-9