N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946457-1G OR946457-5G
APOSOR946457-1GEA 205 EUR
APOSOR946457-1G APOSOR946457-5G
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide 96%
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19595636
CAS nummer: 1342495-77-5