3-Cyano-N-isopropylbenzamide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946460-1G
OR946460-5G
APOSOR946460-1GEA
220
EUR
APOSOR946460-1G
APOSOR946460-5G
3-Cyano-N-isopropylbenzamide 96%
3-Cyano-N-isopropylbenzamide
Formule:
C₁₁H₁₂N₂O MW: 188.226 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09940478 CAS nummer: 623569-57-3 |