3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946461-1G OR946461-5G
APOSOR946461-1GEA 220 EUR
APOSOR946461-1G APOSOR946461-5G
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide 98%
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09946575
CAS nummer: 1016788-06-9