4-Cyano-N-propylbenzamide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946463-1G OR946463-5G
APOSOR946463-1GEA 220 EUR
APOSOR946463-1G APOSOR946463-5G
4-Cyano-N-propylbenzamide 96%
4-Cyano-N-propylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09933204
CAS nummer: 855264-75-4