7-Benzyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946490-100MG OR946490-1G OR946490-500MG
APOSOR946490-100MGEA 589 EUR
APOSOR946490-100MG APOSOR946490-1G APOSOR946490-500MG
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane ≥98%
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane
Formule: C₁₅H₂₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11223519
CAS nummer: 1086395-20-1