Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR946502-100MG OR946502-1G
APOSOR946502-100MGEA 81.8 EUR
APOSOR946502-100MG APOSOR946502-1G
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Smeltpunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11616340
CAS nummer: 1006037-03-1