2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946549-1G OR946549-250MG
APOSOR946549-1GEA 775 EUR
APOSOR946549-1G APOSOR946549-250MG
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02667639
CAS nummer: 2554-93-0