3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9466-1G OR9466-5G
APOSOR9466-1GEA 184 EUR
APOSOR9466-1G APOSOR9466-5G
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₃
Smeltpunt: 275…277 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235080
CAS nummer: 874459-76-4