2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR946636-100MG OR946636-250MG
APOSOR946636-100MGEA 38 EUR
APOSOR946636-100MG APOSOR946636-250MG
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09925072
CAS nummer: 1000522-43-9