5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946700-1G OR946700-250MG
APOSOR946700-1GEA 352 EUR
APOSOR946700-1G APOSOR946700-250MG
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule: C₉H₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00469195
CAS nummer: 109060-64-2