Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR946836-1G OR946836-250MG
APOSOR946836-1GEA 796 EUR
APOSOR946836-1G APOSOR946836-250MG
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.247 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037852
CAS nummer: 56904-09-7