5-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR947028-1G OR947028-250MG
APOSOR947028-1GEA 760 EUR
APOSOR947028-1G APOSOR947028-250MG
5-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
5-Methoxynaphthalen-1-ol
Formule: C₁₁H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00512042
CAS nummer: 3588-80-5