3-(Methylamino)cyclohexanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR947031-1G OR947031-250MG
APOSOR947031-1GEA 672 EUR
APOSOR947031-1G APOSOR947031-250MG
3-(Methylamino)cyclohexanol 95%
3-(Methylamino)cyclohexanol
Formule: C₇H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16620320
CAS nummer: 89854-96-6