tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR947144-1G OR947144-250MG
APOSOR947144-1GEA 760 EUR
APOSOR947144-1G APOSOR947144-250MG
tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Formule: C₉H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14635738
CAS nummer: 480451-99-8