1,3-Dimethoxy-4-methyl-2-nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR947189-1G OR947189-250MG
APOSOR947189-1GEA 701 EUR
APOSOR947189-1G APOSOR947189-250MG
1,3-Dimethoxy-4-methyl-2-nitrobenzene 95%
1,3-Dimethoxy-4-methyl-2-nitrobenzene
Formule: C₉H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14583015
CAS nummer: 1378831-08-3