(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR947242-1G OR947242-25G OR947242-5G
APOSOR947242-1GEA 125 EUR
APOSOR947242-1G APOSOR947242-25G APOSOR947242-5G
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate 95%
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
Formule: C₇H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00087470
CAS nummer: 71363-39-8