3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR947341-1G OR947341-5G
APOSOR947341-1GEA 97.9 EUR
APOSOR947341-1G APOSOR947341-5G
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09880021
CAS nummer: 64823-22-9