5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR947362-1G OR947362-250MG
APOSOR947362-1GEA 651 EUR
APOSOR947362-1G APOSOR947362-250MG
5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
5-Formyl-2-methylbenzoic acid
Formule: C₉H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26673176
CAS nummer: 105650-34-8