6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR947407-1G OR947407-250MG
APOSOR947407-1GEA 575 EUR
APOSOR947407-1G APOSOR947407-250MG
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Formule: C₆H₉BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22419347
CAS nummer: 1363380-78-2