Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR948040-1G OR948040-250MG
APOSOR948040-1GEA 141 EUR
APOSOR948040-1G APOSOR948040-250MG
Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate 95%
Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044548
CAS nummer: 367519-84-4