b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR948217-1G OR948217-250MG
APOSOR948217-1GEA 395 EUR
APOSOR948217-1G APOSOR948217-250MG
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formule: C₉H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08752776
CAS nummer: 138713-55-0