4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR948239-1G OR948239-250MG
APOSOR948239-1GEA 164 EUR
APOSOR948239-1G APOSOR948239-250MG
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
Formule: C₆H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062948
CAS nummer: 524718-27-2