4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR948323-1G OR948323-250MG OR948323-500MG
APOSOR948323-1GEA 906 EUR
APOSOR948323-1G APOSOR948323-250MG APOSOR948323-500MG
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₆H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00867544
CAS nummer: 7007-92-3