[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR948344-1G OR948344-5G
APOSOR948344-1GEA 127 EUR
APOSOR948344-1G APOSOR948344-5G
[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
Formule: C₆H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864498
CAS nummer: 911788-33-5
UN: 2735
ADR: 8,III