Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR948353-1G OR948353-250MG OR948353-500MG
APOSOR948353-1GEA 816 EUR
APOSOR948353-1G APOSOR948353-250MG APOSOR948353-500MG
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659974
CAS nummer: 155905-78-5