Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid, Boc-L-cyclobutylglycine
OR948354-1G OR948354-250MG OR948354-500MG
APOSOR948354-1GEA 658 EUR
APOSOR948354-1G APOSOR948354-250MG APOSOR948354-500MG
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659975
CAS nummer: 155905-77-4