3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR948475-100MG OR948475-1G OR948475-250MG
APOSOR948475-100MGEA 595 EUR
APOSOR948475-100MG APOSOR948475-1G APOSOR948475-250MG
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde
Formule: C₈H₅IN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696810
CAS nummer: 944904-42-1