6-Methylpyridine-2-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Borono-6-methylpyridine, (6-Methylpyridin-2-yl)boronic acid
OR9485-1G OR9485-250MG
APOSOR9485-1GEA 415 EUR
APOSOR9485-1G APOSOR9485-250MG
6-Methylpyridine-2-boronic acid
6-Methylpyridine-2-boronic acid
Formule: C₆H₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03093331
CAS nummer: 372963-50-3