5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR948787-100MG OR948787-1G OR948787-250MG
APOSOR948787-100MGEA 530 EUR
APOSOR948787-100MG APOSOR948787-1G APOSOR948787-250MG
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine ≥98%
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine
Formule: C₇H₉BrClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17015882
CAS nummer: 842144-03-0