4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949059-100MG OR949059-1G OR949059-250MG
APOSOR949059-100MGEA 308 EUR
APOSOR949059-100MG APOSOR949059-1G APOSOR949059-250MG
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20657673
CAS nummer: 875305-77-4