1,2-Dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-2-oxopyridine-3-carbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9491-1G OR9491-250MG
APOSOR9491-1GEA 513 EUR
APOSOR9491-1G APOSOR9491-250MG
1,2-Dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-2-oxopyridine-3-carbonitrile 96%
1,2-Dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-2-oxopyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258785
CAS nummer: 929000-87-3