Methyl 2,2-dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949100-1G OR949100-250MG OR949100-500MG
APOSOR949100-1GEA 1500 EUR
APOSOR949100-1G APOSOR949100-250MG APOSOR949100-500MG
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21332873
CAS nummer: 78685-51-5