5-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949148-1G OR949148-500MG OR949148-5G
APOSOR949148-1GEA 659 EUR
APOSOR949148-1G APOSOR949148-500MG APOSOR949148-5G
5-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
5-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₅H₅IN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22052654
CAS nummer: 153239-91-9