3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949445-1G OR949445-250MG OR949445-500MG
APOSOR949445-1GEA 1020 EUR
APOSOR949445-1G APOSOR949445-250MG APOSOR949445-500MG
3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24531429
CAS nummer: 1628252-12-9